Learn More
Iridium(IV) chloride, 99.95% (metals basis), Ir 56.5% min., Alfa Aesar™, Premion™
Marca:  Alfa Aesar 012184.06
Detalles adicionales : CAS : 10025-97-5 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376568
  • 519.00€ / 5 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
10025-97-5
334.017
CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J
24815
Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
Cl4Ir
MFCD00016155
iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
tetrachloroiridium
Especificaciones
Iridium(IV) chloride
99.95% (metals basis)
MFCD00016155
CALMYRPSSNRCFD-UHFFFAOYSA-J
tetrachloroiridium
24815
Glassy Amorphous Pieces/Powder
10025-97-5
Cl4Ir
iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
334.017
334.01
5g
Videos
SDS Documentos