missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IRF4 Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 1A12D5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | IRF4 |
---|---|
Clon | 1A12D5 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818345
|
Proteintech
66451-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808345
|
Proteintech
66451-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The IRF (interferon regulatory factor) family of transcription factors are characterized by an unique tryptophan pentad repeat DNA-binding domain. The IRFs are important in the regulation of interferons in response to infection by virus, and in the regulation of interferon-inducible genes. IRF4 is lymphocyte specific and negatively regulates toll-like-receptor (TLR) signaling that is central to the activation of innate and adaptive immune systems. A chromosomal translocation involving this gene and the IgH locus, t(6;14)(p25;q32), may be a cause of multiple myeloma. Alternatively spliced transcript variants have been found.Especificaciones
IRF4 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
interferon regulatory factor 4, IRF 4, IRF4, LSIRF, Multiple myeloma oncogene 1, MUM1, NF EM5 | |
Irf4 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1A12D5 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Porcine, Rat | |
Q15306 | |
100144625, 291100, 3662 | |
IRF4 Fusion Protein Ag25203 | |
Primary | |
-20°C | |
IRF4 |