Learn More
Memmert™ Documento para realizar las pruebas IQ con datos de trabajo según el equipo
Lista de comprobación para la realización de pruebas OQ/PQ como orientación para las tareas de validación por parte del cliente
Marca: Memmert™ IPP1060ecoD00124
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Accesorio
- Lista de comprobación OQ/PQ como asistencia para la validación por parte del cliente
Especificaciones
IPP1060eco | |
Documento IQ con datos de prueba de trabajos específicos de dispositivo |