Learn More
STEMCELL Technologies Ionomycin
Calcium ionophore
232.75€ - 437.57€
Especificaciones
CAS 56092-81-0; 64-17-5
Sinónimo SQ 23377
Fórmula molecular C41H72O9
Pureza ≥98%
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17180262
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
73722
1 mg
232.75€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
17190262
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
73724
5 mg
437.57€
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Ionomycin is a potent and selective calcium ionophore derived from Streptomyces conglobatus (Liu et al.) It is used as a research tool to rapidly raise the intracellular level of calcium, and to study calcium transport across biological membranes by inducing the release of cytosolic calcium stores (Morgan & Jacob; Yoshida & Plant)
  • Ionomycin is a more effective Ca++ ionophore than A23187, but less effective at binding and carrying Mg++ (Liu & Hermann)
  • Ionomycin is able to activate and prime the polymorphonuclear neutrophil (PMN) oxidase (Elzi et al.), and is used in conjunction with Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA; Catalog #74042) for the activation of T cells (IC50 = 5.8 nM; Caraher et al.; Zhang et al.) This product is supplied as a 10 mg/mL solution in ethanol
  • Activates T cells from human, mouse, or rat sources, in combination with PMA, to express cytokines including IL-17, IL-4, IL-10, and IL-2 (Caraher et al.; Harrington et al.; Parrish-Novak et al.)
Especificaciones
Especificaciones
56092-81-0; 64-17-5
SQ 23377
C41H72O9
≥98%