Learn More
Alfa Aesar™ Ionac™ NM-65, Ion Exchange Resin, Indicator dyed
Production of water of low, total dissolved solids, low CO2, and low silica
Marca:  Alfa Aesar™ 043705.A3
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11300308
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
Ionac™ NM-65 Ion Exchange Resin
MFCD00145887
Beads
Indicator dyed
2kg
Videos
SDS Documentos