Learn More
Patrón de iones monoelemento patrón de sodio - catión, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 11450199
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Includes
Certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Estándar inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Na1000 μ g/ml
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Nombre del producto químico o material Sodium Cation Standard
CAS 7440-23-5, 7732-18-5, 7732-18-5
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
% mín. CAS 0.1, 0.2, 99.7
Cantidad 125 mL
% máx. CAS 0.1, 0.2, 99.7
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Fórmula molecular Na
Número MDL MFCD00085307
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na]
Nombre IUPAC sodio
Peso molecular (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Disolvente o matriz 0.2% HNO3
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.