Learn More
Patrón de clorato para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™, 125 ml; frasco de LDPE lixiviación triple
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
ClO&subscript_3;&superscript_minus; | 1000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chlorate Standard |
Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
Cantidad | 125 mL |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
CAS | 7732-18-5 |
Certificado de análisis | With Certificate of Analysis |
Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
Disolvente o matriz | H2O |
Product intended for laboratory use only