Learn More
Patrón de bromuro para cromatografía iónica, 1000 μg/ml Br-, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-218598
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
7647-15-6, 7732-18-5
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
bromuro sódico
[Na+].[Br-]
7647-15-6, 7732-18-5
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
bromuro sódico
[Na+].[Br-]
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalitoConcentración
Br-1000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Nombre del producto químico o material Bromide Standard
% mín. CAS 0.1, 99.9
% máx. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/ml Br−
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Disolvente o matriz H2O
Cantidad 125 mL
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Product intended for laboratory use only