Learn More
A&D Weighing Balanza de la serie Ion BM
La serie BM Ion. Presentamos la innovadora microbalanza de A&D Weighing. Medición exacta para pesajes de precisión con legibilidad de microgramos.
Marca: A&D Weighing BM-22
Descripción
- Eliminación fácil y sin ventilador de la electricidad estática mediante un ionizador incorporado
- Cortavientos antiestático
- Viene equipada con el cortavientos de sobremesa AD-1676 (medio) como estándar (BM-5/5D)
- Cámara de pesaje de gran tamaño para mejorar la facilidad de uso
- Sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica integrados
- Puertas corredizas bloqueables que permiten un funcionamiento eficiente con ambas manos
- Calibración motorizada con una masa interna:
- Se activa automáticamente en función de la variación de temperatura
- Activado por el operador
- Pantalla LCD con retroiluminación blanca y claramente visible
- Memoria: Hasta 200 conjuntos de datos
- AD-1688 como accesorio estándar: memoria USB para registrar datos de pesaje, así como parámetros ambientales en archivos legibles de MS Excel
- 12 unidades de pesaje: g, mg, oz, ozt, ct, MoM, dwt, GN, tael, tola, pcs (recuento), %
- Bandejas/soportes especiales para BM-5/5D/20/22: Platos pequeños para muestrear cantidades diminutas, soportes para filtros PM, soportes para tubos de microcentrífuga
- Kit opcional de análisis de precisión de las pipetas
- Interfaces: RS-232C (estándar), USB rápido (estándar), Ethernet (opcional)
Especificaciones
GLP/GMP/GCP/ISO | |
5,1 g/22 g | |
0,001 mg/0,01 mg | |
BM-22 Micro | |
De 10 a 8 segundos | |
259 mm |
RS-232 C y USB rápido | |
LCD con retroiluminación inversa | |
±0,010 mg/±0,02 mg | |
0,004 mg (para 1 g)/0,01 mg | |
Microbalanzas analíticas | |
326 mm |