Learn More
Yodometano d3, para RMN, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10790871
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
865-50-9
CH3I
144.96
MFCD00001074
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
iodomethane-d3, iodo 2h3 methane, trideuterio iodo methane, iodo 2 h? methane, methyl-d3 iodide, trideuteromethyl iodide, iodomethane-12c,d3, methyl-12c,d3 iodide, iodoethane-d5 ethyliodid-d5, methyl iodide d3 stored over copper
2723978
trimeuterio(iodo)metano
[2H]C([2H])([2H])I
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
865-50-9
CH3I
144.96
MFCD00001074
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
iodomethane-d3, iodo 2h3 methane, trideuterio iodo methane, iodo 2 h? methane, methyl-d3 iodide, trideuteromethyl iodide, iodomethane-12c,d3, methyl-12c,d3 iodide, iodoethane-d5 ethyliodid-d5, methyl iodide d3 stored over copper
2723978
trimeuterio(iodo)metano
[2H]C([2H])([2H])I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iodomethane-d3
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99+ atom % D
Densidad 2.3290g/mL
Deuterio (D) 99,0% mín
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5262
Agua 0,05% máx. (culombimétrico)
Cantidad 25 g
Punto de ebullición 42.0°C
Fórmula lineal CD3I
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.96
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodomethane-d3
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.