Learn More
Diacetato de yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258877
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
3240-34-4
C10H11IO4
322.09
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
76724
[acetiloxi(fenil)-$l^{3}-iodanil] acetato
CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
3240-34-4
C10H11IO4
322.09
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
76724
[acetiloxi(fenil)-$l^{3}-iodanil] acetato
CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iodobenzene diacetate
Punto de fusión 161.0°C to 165.0°C
Color De incoloro a amarillo
Pérdida por secado 1% max. (60°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5I(O2CCH3)2
Cantidad 25 g
Fieser 01,508; 03,166; 04,266; 10,214; 13,242
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodobenzene diacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.