Learn More
Yodo, especificado de acuerdo con los requisitos de la Far. Eur., BP, USP, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Punto de ebullición | 185.0°C |
Nombre del producto químico o material | Iodine, specified according to the requirements of Ph.Eur, BP, USP |
Punto de fusión | 113.0°C |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | I2 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq.sol. of hi or iodines, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform,, ether, ccl4 and glycerol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.81 |
Porcentaje de pureza | 99.8 to 100.5% (Iodometry) |