Learn More
Iodine, Reagent Grade, chips, ≥99%, Honeywell™
Catalog Number p-7111894
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Envase:
Drum With Inliner
Frasco de vidrio
Glass Bottle
7553-56-2
I2
253.81
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
807
CHEBI:17606
II
7553-56-2
I2
253.81
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
807
CHEBI:17606
II
Reagent Grade, chips,≥99%
  • ≥95 % para uso general en laboratorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 184°C (literature)
Nombre del producto químico o material Iodine
Punto de fusión 113°C (literature)
Nombre de nota Reagent Grade, chips, ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CHCl3
Número UN UN3495
Beilstein 3587194
Nombre IUPAC diiodine
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.81
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo
Envase Frasco de vidrio
Densidad 4.930 g/cm3