Learn More
Solución de monocloruro de yodo, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407449
53.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7790-99-0
ClI
162.35
MFCD00011354
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
24640
clorano de yodo
ClI
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7790-99-0
ClI
162.35
MFCD00011354
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
24640
clorano de yodo
ClI
Para la determinación del número de absorción de yodo en grasas
For determination of iodine absorption number of fatsIodine monochloride is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sensible a la humedad y a la luz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Iodine monochloride
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.36
Punto de ignición 485°C (905°F) (acetic acid)
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Aspecto Liquid