Learn More
INVS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
Antígeno | INVS |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817063
|
Proteintech
10585-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807063
|
Proteintech
10585-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against part of N-terminus of human INVS. The calculated molecular weight of INVS is 80 kDa, but the modified INVS protein is about 100-110 kDa.
This gene encodes a protein containing multiple ankyrin domains and two IQ calmodulin-binding domains. The encoded protein may function in renal tubular development and function, and in left-right axis determination. This protein interacts with nephrocystin and infers a connection between primary cilia function and left-right axis determination. A similar protein in mice interacts with calmodulin. Mutations in this gene have been associated with nephronophthisis type 2. Multiple transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.Especificaciones
INVS | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O89019, Q9Y283 | |
16348, 27130, 313228 | |
INVS Fusion Protein Ag0934 | |
Primary | |
-20°C | |
INVS |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
INV, inversin, INVS, KIAA0573, Nephrocystin 2 | |
Invs | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |