Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, with One Shot™ TOP10 Electrocomp™ E. coli
Ofrece un método sencillo para la clonación de alta eficacia de productos de reacción en cadena de la polimerasa PCR con extremo romo que se amplifica con polimerasas de corrección termoestables
892.00€ - 1520.00€
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura TOP10
Método de clonación Blunt TOPO™
Contenido y almacenamiento Caja 1:
• Vector pCR™Blunt II-TOPO™ linealizado y activado con la topoisomerasa I
• Solución salina
• dNTP
• Plantilla de control
• Primers directos e inversos M13
• Agua estéril
Almacenar entre -5 y -30 °C.
Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Caja 2:
E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™
• Medio S.O.C.
• Plásmido de control superhelicoidal pUC19
Almacenar a entre -68 y -85 °C.
Formato Kit
Línea de productos One Shot™
Ver más especificaciones
Includes: Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10338532
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
K286020
25 reacciones
892.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
10398192
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
K286040
50 reacciones
1520.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit incluye un vector de pCR™-Blunt II-TOPO linealizado y activado con topoisomerasa I para ligaciones de sobremesa de 5 minutos sin ligasa.
  • Gen ccdB para la selección positiva
  • Sitios EcoR I que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR para una sencilla escisión de insertos
  • Diversas opciones de genes de resistencia a kanamicina y Zeocin™ en E. coli
  • Sitio de primer o promotor SP6 para la transcripción y secuenciación de ARN in vitro
  • Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación o detección de PCR
  • Los kits Zero Blunt TOPO PCR Cloning seleccionados están disponibles en kits combo combinados junto con un kit de minipreparación rápida de plásmidos PureLink™ (50 preparaciones) para la purificación rápida de plásmidos de sus insertos clonados con TOPO para análisis posteriores
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
Especificaciones
TOP10
Caja 1:
• Vector pCR™Blunt II-TOPO™ linealizado y activado con la topoisomerasa I
• Solución salina
• dNTP
• Plantilla de control
• Primers directos e inversos M13
• Agua estéril
Almacenar entre -5 y -30 °C.
Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente.
Caja 2:
E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™
• Medio S.O.C.
• Plásmido de control superhelicoidal pUC19
Almacenar a entre -68 y -85 °C.
One Shot™
SP6
Blunt TOPO™
Kit
Kit de clonación de PCR
Vectores de clonación de ADN romos
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.