Learn More
Invitrogen™ ARNt de levadura
Suministrado en forma liofilizada.
Marca:  Invitrogen™ 15401011
162.14 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21648" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11508736
  • 242.00€ / 25 miligramos
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
El ARNt de levadura es adecuado para su uso como portador en procedimientos de precipitación y purificación de ácidos nucleicos.
Hibridación genómica comparativa (CGH) de matrices, análisis de expresión génica y genotipado, genotipado y perfilado genómico, análisis de micromatrices
Información de órdenes
Condición de envío:Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
ARNt de levadura
ARNt de levadura
Portador para precipitación de ácidos nucleicos
Líquido
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
25 mg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.