Learn More
Invitrogen™ Tinción azul de tripano (0,4 %) para uso con el contador de células automatizado Countess™
Para su uso con el contador de células automatizado Countess™
Marca: Invitrogen™ T10282
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Se utiliza para identificar células muertas
- Método de detección: Colorimétrico
Recuento de células, viabilidad y crioconservación
Especificaciones
Tinción | |
Azul | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
Contenido: 2 viales de 1 ml de solución al 0,4 % de tinción azul de tripano. Almacenamiento a temperatura ambiente. | |
Temperatura ambiente |
Contador de células automatizado Countess™ (C10227) | |
Colorimétrico | |
Azul de tripano | |
2 x 1 mL |
Seguridad y manipulación
- Trypan Blue stain 0.4% *for use with Countess automated cell counter*
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2, 7-Naphthalenedisulfonicacid, 3, 3-¢(3, 3-dimethyl¢1, 1-biphenyl!-4, 4-diyl)bis(azo)!bis¢5-amino-4
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.