Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit for Subcloning, with TOP10F' E. coli
Proporciona una estrategia de clonación de gran eficacia, de 5 minutos y de un solo paso (TOPO Cloning) para la inserción directa de productos PCR amplificados con polimerasa Taq en un vector plasmídico para subclonación.
1062.00€ - 1294.00€
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura | TOP10F´ |
---|---|
Método de clonación | TOPO™-TA |
Contenido y almacenamiento | Caja 1: • Vector pCR™2.1-TOPO™ activado con la topoisomerasa I • Tampón de PCR • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Primers de PCR de control • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
Formato | Kit |
Línea de productos | One Shot™ |
Includes: Topoisomerase I-activated pCR™2.1-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10749993
|
Invitrogen™
K455001 |
25 reacciones |
1062.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10759934
|
Invitrogen™
K455040 |
50 reacciones |
1294.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Los kits de clonación están disponibles con una serie de células competentes, o sin ellas, dependiendo de sus necesidades y presupuesto. Cada kit utiliza el vector pCR™ 2.1-TOPO TA con prácticos sitios de restricción para subclonación.
Vector pCR 2.1-TOPO TA: simplicidad en clonación y subclonación
El vector pCR 2.1-TOPO TA se linealiza con los salientes 3'-timidina (T) para el ligamiento directo de los productos de PCR amplificados con Taq polimerasa (clonación TA) y se «activa» con topoisomerasa I unida covalentemente. No hay necesidad de añadir ligasa y la clonación se completa en 5 minutos. Los sitios EcoRI que flanquean el sitio de inserción del producto de PCR permiten una sencilla escisión de insertos o usar cualquier combinación de 15 prácticos sitios de restricción que flanquean el inserto de PCR para una sencilla subclonación direccional.
Manipulación y selección de clones de pCR 2.1-TOPO TA
El vector pCR 2.1-TOPO TA contiene marcadores de resistencia de ampicilina y kanamicina y el gen LacZα para detección azul/blanco.
Clonación simplificada basada en TOPO
Mediante la tecnología de clonación TOPO, no hay necesidad de emplear primers de PCR que contengan secuencias específicas, procedimientos posteriores a la PCR, preparación de vectores u otros pasos de manipulación de ADN que consumen mucho tiempo. Solo tiene que añadir la reacción de PCR directamente al vector cargado con la topoisomerasa suministrado, incubar 5 minutos y transformar con las células competentes de E. coli.
Clonación eficiente
Con hasta un 95 % de los clones transportado al inserto deseado, podrá filtrar menos clones y ahorrar tiempo y dinero. El vector pCR 2.1-TOPO TA utilizado en este kit se suministra con extremos 3'-T para una ligación eficaz de productos de PCR amplificados con la Taq polimerasa, que contienen extremos 3'-A.
El estándar de la clonación
En el campo de la clonación, la tecnología de clonación TOPO ha sido un socio fiable durante más de diez años para miles de científicos. Rápida, fácil de usar y eficiente, la clonación TOPO se ha aplicado a muchos vectores distintos para multitud de aplicaciones.
Kits TOPO TA Cloning para subclonación: opciones de kits
El kit TOPO TA Cloning para secuenciación puede adquirirse con diversas células competentes que ofrecen distintas ventajas dependiendo de sus necesidades:
- Clonación general: Células TOP10 (n.º de cat. K4500-01, K4500-40)
- Clonación de gran eficacia: Células TOP10 Electrocomp™ (n.º de cat. K4560-01, K4560-40)
- Clonación general, resistencia T1 bacteriófaga: Células DH5α-T1R (n.º de cat. K4520-01, K4520-40)
- Crecimiento rápido: E. Coli Mach1™ -T1R químicamente competente (n.º de Nº K4510-20)
- Utilice sus propias células: flexibilidad y ahorro (n.º de de cat. 450641)
- Rápido y fácil: de PCR a clones en solo tres pasos y en tan solo 5 minutos de manipulación
- Eficiente: obtenga hasta el 95 % de clones con el inserto adecuado
- Probado: rendimiento fiable durante más de una década con más de 4000 citas
- Sencillo: no se requieren ligasas, procedimientos posteriores a la PCR ni primers de PCR con secuencias específicas
- Vector: Vector pCR 2.1-TOPO TA: vector de subclonación con 15 prácticos sitios de restricción que flanquean al inserto para una subclonación direccional sencilla
- Método de clonación: Clonación TA TOPO: Ligadura en 5 minutos basada en topoisomerasa I de productos de PCR con salientes 3′-A (amplificados con polimerasa Taq) al vector TOPO con salientes T
- Células competentes: Varias opciones: seleccione entre kits con células generales, de alta eficacia, con resistencia T1 bacteriófaga y competentes de rápido crecimiento o utilice las suyas propias
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
TOP10F´ | |
Caja 1: • Vector pCR™2.1-TOPO™ activado con la topoisomerasa I • Tampón de PCR • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Primers de PCR de control • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
|
One Shot™ | |
Vectores TOPO-TA Cloning |
TOPO™-TA | |
Kit | |
Kit de clonación |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.