Learn More
Invitrogen™ ThermoScript™ Reverse Transcriptase
Marca:  Invitrogen™ 12236022
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Código de producto. 10155132
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
5X cDNA synthesis buffer (250mM Tris acetate (pH 8.4), 375mM potassium acetate, 40mM magnesium acetate, and stabilizers), and 100mM DTT. Store at -70deg.C
Tube
Medium
Liquid
100 reactions (1500 units)
15U/μL