Learn More
Invitrogen™ Transcriptasa inversa SuperScript™ II
Una versión mejorada de SuperScript RT
Marca: Invitrogen™ 18064022
122.09 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
La transcriptasa inversa (RT) es una ADN polimerasa que sintetiza un cordón de ADN complementario a partir de ADN, ARN monocatenario o un híbrido ARN-ADN. Esta enzima se manipula genéticamente mediante la introducción de mutaciones puntuales en el centro activo de la ARNasa H para reducir la actividad de la ARNasa. Esta modificación estructural elimina la degradación de las moléculas de ARN durante la síntesis de la primera cadena de ADNc y ofrece a la RT SuperScript II características de rendimiento superior.- Producción: la reducción de la actividad de ARNasa H produce mayores rendimientos del primer cordón de ADNc
- Tamaño de ADNc: Generación de productos de RT-PCR de hasta 12 KB
- Termoestabilidad:actividad completa a 42°C
- Flexibilidad:utiliza ARN total o poli(A)+
- Pruebas de rendimiento y calidad: Pureza SDS-PAGE, ensayos de exodesoxirribonucleasa, endodesoxiribonucleasa y ribonucleasa; una producción y longitud de cADN
- Concentración: 200 U/μl
- Definición de la unidad:Una unidad de transcriptasa inversa SuperScript II es la cantidad de enzimas necesaria para incorporar 1 nmol de desoxirribonucleótido en material precipitable ácido en 10 min a 37°C mediante poly(A)•oligo(dT)12-18 como primer de plantilla
- Condiciones de reacción de la unidad: 50 mm de Tris-HCl (pH 8.3), 40 mm de KCl, 6 mm de MgCl2, 1 mm de DTT, 0,5 mm de [3H]dTTP, 0,1 mm de poli (A), 0,1 mm de oligo(dT)12-18, 0,1 mg/ml de BSA y enzima en 50 μl durante 10 minutos a 37 °C.
- Temperatura óptima de reacción: 42 °C
- Tamaño del producto final: 12,3 kb o menos
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
• Transcriptasa inversa Superscript II 1 x 2000 unidades (200 U/μl) |
|
Alto | |
Transcripción reversa | |
2.000 unidades | |
Reducido | |
200 U/μl | |
10 reacciones | |
Transcripción reversa | |
ARN |
Tubo | |
50 min | |
de 42 °C | |
SuperScript II | |
Hielo húmedo | |
Primera cadena de ADNc | |
Componentes separados | |
Hasta 12,3 kb |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.