Learn More
Invitrogen™ Agar Select™, polvo
Esterilizable en autoclave
Marca: Invitrogen™ 30391049
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
- Agente utilizado para fabricar medios microbiológicos sólidos
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae | |
Bottle | |
Autoclave | |
E. coli, Fungi | |
Temperatura ambiente |
Temperatura ambiente | |
Otros medios microbiológicos | |
Medios de cultivo deshidratados | |
2,5 kg |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.