Learn More
Invitrogen™ Kits de ensayo de ARN Quant-iT™ y reactivo de HS para ARN Quant-iT
Consiga una cuantificación precisa y altamente selectiva de muestras de ARN de alta abundancia con los kits de ensayo y el reactivo de ARN fluorescentes Quant-iT. El reactivo de ARN de HS Quant-iT proporciona material suficiente para realizar al menos 2000 ensayos en un formato de microplaca de 96 pocillos.
Marca: Invitrogen™ Q10213
Detalles adicionales : Peso : 0.00410kg
Descripción
Permita una cuantificación de ARN fácil y precisa con el kit de ensayo de ARN Quant-iT, que también está disponible en configuraciones de amplio intervalo (BR) y de intervalo extendido (XR), así como un reactivo de alta sensibilidad (HS) independiente. Estos kits de cuantificación de ARN Quant-iT son altamente selectivos para ARN sobre ADNbc y se pueden usar para generar intervalos de detección lineal de ARN basados en fluorescencia.
Kit de ensayo y reactivo de ARN Quant-iTEl kit de ensayo de ARN Quant-iT facilita y precisa la cuantificación de ARN. El kit proporciona normas para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y el ARN prediluido. El ensayo es altamente selectivo para ARN sobre ADN bicatenario, y en el intervalo de 5-100 ng de ARN, la señal de fluorescencia es lineal.
Kit de ensayo de ARN de BR (intervalo extendido) Quant-iT
El kit de ensayo de ARN de BR (intervalo extendido) Quant-iT proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN de alta abundancia. Mientras que el kit de ARN Quant-iT original tiene una gran sensibilidad, el kit de ARN de amplio intervalo Quant-iT es ideal para muestras de micromatrices donde la concentración de ARN es mayor. El ensayo es altamente selectivo para el ARN sobre el ADN de doble cadena y proporciona un intervalo dinámico de 20-1000 ng de ARN.
Kit de ensayo de ARN de XR (intervalo extendido) Quant-iT
El kit de ensayo de ARN de XR (intervalo extendido) Quant-iT proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ARN de alta abundancia. El ensayo es altamente selectivo en el ARN y no cuantifica el ADN, las proteínas ni los nucleótidos libres. El kit de ensayo está diseñado para ser preciso para concentraciones iniciales de muestras de ARN de 10 ng/µl a 10 000 ng/µl (según el volumen de la muestra), lo que proporciona un intervalo de detección lineal de 200 a 10 000 ng.
Para cada ensayo, simplemente diluya el reactivo con el tampón proporcionado, añada la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y lea la concentración con un lector de microplacas basado en fluorescencia. Buena tolerancia a los contaminantes comunes, tales como sales, nucleótidos libres, disolventes, detergentes y proteínas.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Cuantificación de ARN, amplio intervalo | |
644/673 | |
1000 reacciones (200 μl de volumen de ensayo) | |
Quant-iT |
Fluorescente | |
Lector de microplacas | |
De 20 a 1000 ng | |
Temperatura ambiente |