Learn More
Invitrogen™ Kit de purificación de PCR PureLink™
Se elimina la necesidad de una tediosa purificación de gel
Marca:  Invitrogen™ K310002
361.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10404412
  • 542.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Proporciona dos opciones de tampón de unión para los fragmentos > 100 bp o > 300 bp
  • Puede realizarse en formato de una sola columna o de placa de 96 pocillos
  • Tarda menos de 10 min
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, limpieza de productos de PCR
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
• 72 ml de tampón de unión (B2)
• 109 ml de tampón de unión de corte alto (B3)
• 80 ml de tampón de lavado (W1)
• 15 ml de tampón de elución (E1)
• 5 × 50 columnas de centrifugación para PCR PureLink™ con tubos de recolección
• 5 × 50 tubos de elución PureLink™ (1,7 ml)
Almacenar a temperatura ambiente.
50 μL
15 min.
10 min
≤100 μL PCR product, or ≤40 μg dsDNA
Secuenciación de última generación (NGS), Clonación, PCR estándar, Nucleic Acid Labeling, Cloning
Columna de centrifugación de sílice
Kit
Compatible con alto rendimiento
250 preparaciones
Temperatura ambiente
40 μg (Binding capacity)
PCR Amplicon
Productos de PCR