Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Plasmid Midi/Maxiprep Precipitators
Desalación rápida, sencilla y eficaz y concentración de ADN plasmídico aislado mediante cromatografía de intercambio aniónico
Marca: Invitrogen™ K210020S
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
Descripción
El método tradicional de precipitación de ADN de intercambio aniónico de ADN plasmídico aislado implica la precipitación del isopropanol seguida de la centrifugación y el secado del ADN, una tarea laboriosa que requiere mucho tiempo.
- El precipitador PureLink HiPure permite la concentración de ADN plasmídico a partir de cultivos bacterianos en 5 minutos utilizando resina de intercambio aniónico, y sin necesidad de centrifugación ni el riesgo de perder el sedimento de ADN durante la extracción del sobrenadante
- La recuperación es del >80 % y el ADN plasmídico resultante está listo para su uso en las aplicaciones más exigentes, como la transfección
No compatible con alto rendimiento (manual)
Análisis & purificación de ADN & ARN, extracción de ADN, MidiPrep, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Cultivo bacteriano | |
Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro | |
100-200 μg (media escala) de ADN plasmídico | |
Precipitador de plásmidos Midi/Maxiprep | |
Temperatura ambiente | |
5 min |
Resina de intercambio de aniones | |
ADN plasmídico | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
PureLink™ | |
4 preparaciones | |
ADN plasmídico |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.