Learn More
Invitrogen™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix For iCycler™ Instrument
Incorporate the latest high-performance technology to provide the most reliable gene expression data from your iCycler iQ™ or MyiQ™ instrument.
Marca:  Invitrogen™ 11761500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10218172
  • 1170.00€ / 500 reacciones
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La actividad se restablece depués de la etapa de desnaturalización
• Hot-start Taq
• SYBR GreenER Supermix para el termociclador iCiclador™
• Fluoresceína
Order Info
Shipping Conditions: Dry Ice
Especificaciones
Especificaciones
Real time PCR (qPCR), real time PCR-based gene expression profiling
500 Reactions
Detection Method: SYBR; PCR Method: qPCR
DNA (Genomic), cDNA
2X SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix for iCycler™ instrument hot-start Taq DNA polymerase, SYBR™ GreenER™ fluorescent dye, fluorescein, MgCl2, dNTPs (with dUTP instead of dTTP), UDG, and stabilizers.
Store at 4°C upon receipt.
BioRad MyiQ, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5
Standard
Videos
Documentos
Ver productos accesorios
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.