Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ One-Step RT-PCR System with Platinum™ Taq DNA Polymerase
Este cómodo formato 2X permite además la adición de molde y cebador en la concentración que se desee.
Marca:  Invitrogen™ 10928042
676.03 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04536kg
Código de producto. 10606343
  • 1014.00€ / 100 reacciones
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • El sistema de RT-PCR SuperScript de un paso con ADN polimerasa Taq Platinum está diseñado para ofrecer una detección y análisis cómodos, sensibles y reproducibles de moléculas de ARN mediante RT-PCR
  • Los componentes para la síntesis de ADNc y PCR se combinan en un único tubo, utilizando cebadores específicos de genes y ARN de objetivo de ARN total o ARNm.
  • La transcripción inversa sigue automáticamente los ciclos de PCR sin pasos adicionales.
  • Uso del sistema SuperScript de un paso El sistema consta de dos componentes principales: Mezcla RT/Platinum Taq y mezcla de reacción 2X.
  • La mezcla Taq RT/Platinum contiene una mezcla de transcriptasa inversa SuperScript II y ADN polimerasa Taq Platinum para una síntesis de ADNc óptima y la amplificación por PCR
  • SuperScript II RT es una versión modificada de la transcriptasa inversa del virus de la leucemia murina Moloney (M-MLV), diseñada para reducir la actividad de la ARNasa H y aumentar la estabilidad térmica.
  • El ADN polimerasa Taq Platinum es una ADN polimerasa Taq que incluye un anticuerpo patentado que inhibe la actividad de polimerasa a temperatura ambiente
  • El anticuerpo se desnaturaliza y la actividad de la polimerasa se restaura durante el paso de desnaturalización en ciclos de PCR a 94 °C.
  • Esto proporciona un “inicio en caliente” automático en PCR, aumentando la sensibilidad, la especificidad y la producción
  • La mezcla de reacción 2X se compone de un sistema de tampón exclusivo optimizado para la transcripción inversa y la amplificación de PCR, Mg 2+ optimizado para uso universal, trifosfatos de desoxirribonucleótido y estabilizadores.
  • Tamaño del producto final: 3 kb o menos
RT-PCR en un paso, PCR y PCR en tiempo real, RT-PCR, transcripción inversa
Especificaciones
Especificaciones
• Mezcla de ADN polimerasa Superscript II RT/Platinum Taq (100 μl)
• Mezcla de la reacción 2X (3 x 1 ml)
• 5 mM de sulfato de magnesio (500 μl)
• 50 mM sulfato de magnesio (1 ml)
Almacenar a –20 °C.
Kit
ADN polimerasa Taq Platinum
RT-PCR de 1 pasos
SuperScript II
Hielo húmedo
Inicio en caliente integrado
Mezcla maestra
Hasta 7 kb
Sonda de cebado
RT-qPCR de 1 paso
De 30 a 50 min
De 55 °C a 60 °C
Reducido
PCR Amplified cDNA
100 reacciones
Transcripción reversa
ARN
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.