Learn More
Invitrogen™ Kits de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ de un paso
Combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de un solo paso.
Marca:  Invitrogen™ 11732020
477.35 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04454kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10442882
  • 716.00€ / 100 reacciones
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit provides sensitive, specific detection with fluorogenic primers and probes, while the SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit offers the ease and convenience of SYBR™ Green I detection.
  • La fórmula probada del kit de qRT-PCR SuperScript III Platinum de un paso ofrece una detección fiable y precisa de la diana cuando más se necesita
  • Su cómodo formato de un solo paso y su rendimiento constante lo convierten en la solución ideal para una serie de aplicaciones de expresión génica, incluida la vigilancia de enfermedades infecciosas
  • Varias organizaciones mundiales de salud pública han validado el kit, y ha sido durante mucho tiempo la elección de los CDC de EE. UU. para la vigilancia de enfermedades infecciosas
  • RT SuperScript III para síntesis de ADNc a mayor temperatura cuando se trata de estructuras secundarias de ARN difíciles
  • Polimerasa de ADN PlatinumTaq con tecnología de inicio en caliente para mejorar la especificidad
  • Cebadores fluorogénicos LUX y sondas fluorogénicas con marcador doble para un rendimiento de detección eficaz
  • Rendimiento validado en varias plataformas de instrumentos en tiempo real, incluidos sistemas basados en rotores
  • Hay disponibles varias configuraciones de kit para qRT-PCR SuperScript III Platinum One-Step
  • Almacene los componentes a -20 °C, el tinte de referencia ROX debe almacenarse en la oscuridad
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
• 100 μl de mezcla SuperScript™ III/Platinum™ Taq
•2 × 1,25 ml de mezcla de reacción 2X
• 1 ml de sulfato de magnesio (50 mm)
• 100 μl de tinte de referencia ROX (25 μM)
Almacenar los componentes a -20 °C. El tinte de referencia ROX debe almacenarse protegido de la luz.
RT-qPCR de 1 paso
Estándar
Platinum™, SuperScript™
Hielo seco
Expresión génica, Detección de patógenos, Detección de virus
ARN
Sonda de cebado
ADN polimerasa Taq
Sistema 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Kit de un solo paso de qRT-PCR
100 reacciones
100 reacciones