Learn More
Invitrogen™ PCR cuantitativa Platinum™ SuperMix-UDG
Is a ready-to-use mixture for high-specificity, real-time quantitative DNA amplification, containing UDG to prevent carryover contamination (1,2).
Marca: Invitrogen™ 11730017
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Alta sensibilidad y especificidad
- Permite conjunto de reacción a temperatura ambiente
- Fácil de usar: solo hay que añadir plantillas y cebadores o sondas fluorogénicas para la detección
- Incluye un vial de 50 mm de MgCl2 para alojar distintos sistemas de PCR de cebador/plantilla
- Compatible con la mayoría de los instrumentos en tiempo real
Información de órdenes
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. La vida útil mínima garantizada es de 60 días. Condiciones de envío: Hielo seco.
Especificaciones
La PCR cuantitativa Platinum™ SuperMix-UDG se suministra en una concentración 2X [40 mM Tris-HCl (pH 8,4), 100 mM KCl, 6 mM MgCl2 , 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 800 µM dUTP, 40 unidades/ml de UDG, 60 unidades/ml de ADN polimerasa Platinum™ Taq , estabilizadores]. También se suministra un vial de 50 mM MgCl2. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Alto | |
Estándar | |
Platinum™ | |
Hielo seco | |
Expresión génica | |
ADN (genómico), ADNc |
Sonda de cebado | |
qPCR | |
Sistema 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ | |
PCR cuantitativa SuperMix-UDG | |
100 reacciones | |
100 reacciones |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.