Learn More
Invitrogen™ pBAD TOPO™ TA Expression Kit
Diseñado específicamente para la clonación en un solo paso y la expresión procariótica regulada de productos PCR amplificados con Taq
Marca:  Invitrogen™ K430040
1396.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10414592
  • 2095.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Vector linealizado activado por topoisomerasa I para la clonación de 5 minutos de productos de PCR amplificados con Taq
  • Promotor araBAD para una expresión fuertemente regulada en la etiqueta de epítopo E. coli V5 para la detección con anticuerpo anti-V5
  • Etiqueta de polihistidina de terminal C (6xHis) para purificación con resina quelante de níquel y detección con un anticuerpo anti-His (terminal C)
  • Sitio de escisión de enteroquinasa para la eliminación del péptido líder de terminal N
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
Inducible
araBAD
Ninguno
Ampicilina (AMPR)
Sitio de reconocimiento de EK (enteroquinasa)
Expresión basada en células
TOPO™-TA
pBAD
Arabinosa
Kit de expresión TA
Cada kit de expresión pBAD TOPO™ TA contiene dos cajas y E. coli LMG194 estabilizada. La caja pBAD TOPO™ TA contiene todos los reactivos necesarios para la PCR (excepto polimerasa Taq), entre los que se incluyen 200 ng de vector pBAD-TOPO™ activado por topoisomerasa I, agua estéril, dNTP, tampón de PCR (10X), solución de sal, primers y plantilla de control, L-arabinosa al 20 %, primers pBAD para secuenciación o detección de PCR y un plásmido de control de expresión. Almacenar a – 20 °C. La caja One Shot™ contiene todos los reactivos necesarios para la transformación, incluidas las alícuotas de un solo uso a 50 µl de E. coli químicamente competente One Shot™ TOP10, el medio SOC y el plásmido de control superhelicoidal. Guarde las células de One Shot™ a -80 °C. Almacene la punción de E. coli LMG194 entre 2 y 8 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se a
LMG194, TOP10
E. coli
Etiqueta de epítopo V5
40 reacciones
TOPO™
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.