Learn More
Invitrogen™ E. coli químicamente competentes One Shot™ INVF, plasmídico de alto número de copias
Permite una replicación estable de plásmidos de alto número de copias.
Marca: Invitrogen™ C202006
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Descripción
- Cribaje de color azul/blanco de clones recombinantes (lacZδM15)
- Reducción de la recombinación homóloga de plásmidos transformados (recA)
- Aumento de la calidad de las preparaciones de ADN plasmídico (finA1)
- Producción y rescate de ADN monocatenario de vectores que transportan el f1 origen de la replicación (F')
Especificaciones
INVαF´ | |
> 1 x 108 | |
Sí | |
E. coli | |
40 x 50 μl |
Sí | |
Químicamente competente | |
Sí | |
Clonación, transformación |