Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native
La ADN polimerasa Taq es una enzima termoestable que sintetiza el ADN a partir de moldes monocatenarios en presencia de dNTP y un cebador.
Marca: Invitrogen™ 18038067
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
La enzima se compone de un polipéptido único con un peso molecular de 94 kDa. Tiene una actividad de ADN polimerasa de 5’-3’ y una actividad de exonucleasa de 5’-3’.
- Amplificación de productos de PCR con un tamaño máximo de 5 kb
- Una enzima que posee licencia y está certificada para PCR
- Aplicaciones: Amplificación de ADN de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas, transcriptasa inversa-reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR), ADNss de secuenciación y secuenciación de ciclos
- Fuente: La enzima nativa se purifica de Thermus aquaticus YT1.
- Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa Taq es la cantidad de enzima necesaria para incorporar 10 nmoles de desoxirribonucleótido en ADN en 30 minutos a 74 °C.
ChIP-on-Chip, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), análisis de metilación, PCR, PCR y PCR en tiempo real, RNAi, investigación de ARN no codificante epigenética, PCR de rutina
Información de órdenes
Condición de envío:Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Contiene: • 300 μl de ADN polimerasa Taq (5 U/μl) • 7,5 ml de tampón de PCR 10X (sin magnesio) • 3 ml de cloruro de magnesio (50 mM) Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha. Estable durante 6 meses si se almacena adecuadamente. |
|
Enzima independiente | |
qPCR, PCR estándar | |
Estándar | |
ADN polimerasa | |
5 U/µl | |
No | |
3'-A | |
5 kb o menos |
Sonda de cebado | |
Bajo | |
ADN polimerasa Taq | |
5' - 3' | |
3 x 500 unidades | |
1 X | |
1500 | |
Componentes separados | |
ADN |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.