Learn More
Invitrogen™ Agar LB, polvo (agar Lennox L)
Formulación por litro: 10 g de peptona 140 SELECT, 5 g de extracto de levadura SELECT, 5 g de cloruro de sodio, 12 g de agar SELECT
Marca: Invitrogen™ 22700041
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Escherichia coli | |
Bottle | |
Autoclave | |
E. coli | |
Temperatura ambiente |
Temperatura ambiente | |
LB | |
Medios de cultivo deshidratados | |
2,5 kg |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.