Learn More
Invitrogen™ GripTite™ 293 MSR Cell Line
Descripción
Includes
La línea celular GripTite 293 MSR se suministra como dos tubos de una reserva congelada de 3 x 106 células, cada uno en 1 ml de medio completo al 90 % y 10 % de DMSO. El antibiótico selectivo líquido Geneticin (20 ml) se suministra como una solución de 50 mg/ml. Versene (100 ml) contiene 0,2 g/l de EDTA 4Na en solución salina tamponada con fosfato. La concentración 1X es de 0,2 g/l, 0,53 mM.
- Se adhiere firmemente a las placas de cultivo de tejidos estándar para obtener resultados fiables
- Mostrar el mismo crecimiento celular rápido, alta eficiencia de transfección y características de expresión de alto nivel de las células 293-H parentales
- A diferencia de la mayoría de las células 293, estas células no se eliminan durante las manipulaciones repetidas de los protocolos rutinarios de cultivo de tejidos o lavado de placas
- La adherencia superior permite la reproducción fiable de resultados de ensayos de unión al ligando, enzimáticos o inmunofluorescencia
- Las células GripTite293 MSR mejoran el rendimiento en aplicaciones basadas en células de alto rendimiento, así como en cultivos tisulares estándar
- No es necesario utilizar las placas recubiertas de poli-lisina que se utilizan normalmente en análisis de alto rendimiento: soportan el lavado automatizado de placas y protocolos que utilizan robots de manipulación de líquidos en placas de cultivo tisular estándar sin pérdida de células significativa
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular/cultivo celular de mamíferos, expresión de mamíferos, líneas celulares de expresión de mamíferos, producción de proteínas de mamíferos, transfección de plásmidos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, transfección ARNi, transfección ARNip sintética, transfección, transfección de plásmidos de ARNhc y ARNi miR
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | La línea celular GripTite™ 293 MSR se suministra como dos tubos de una reserva congelada de 1 x 107 células, cada uno en 1 ml de medio completo al 90 % y 10 % de DMSO. Almacenar en nitrógeno líquido. El antibiótico selectivo líquido Geneticin™ (20 ml) se suministra como una solución de 50 mg/ml. Almacenar a -20 °C o de 2 °C a 8 °C. Versene (100 ml) contiene 0,2 g/l de EDTA 4Na en solución salina tamponada con fosfato. La concentración 1X es de 0,2 g/L=0,53 mM. Almacenar entre 2 ° y 8 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Línea de células | 293 GripTite™ MSR |
| Especie | Humano |
| Concentración | 1X |
| Cantidad | 1 kit |
| Línea de productos | GripTite™ |