Learn More
Invitrogen™ Vivid Colors™ pcDNA™6.2/C-EmGFP-DEST Vector
Permitir la fusión rápida y fácil de una proteína de interés para as proteínas fluorescentes ampliamente utilizadas y bien caracterizadas de la medusa Aequorea victoria
Marca: Invitrogen™ V35520
Includes: Cada vector se suministra como ADN plasmídico superenrollado y liofilizado.
Descripción
- Estos vectores contienen la siguiente generación de EGFP, proteína fluorescente verde esmeralda (EmGFP) para la detección simple y no invasiva de la proteína recombinante
- Las proteínas fluorescentes han sido humanizadas para una óptima expresión mamífera
- Los vectores ofrecen el promotor de CMV para la expresión de alto nivel del proteína de fusión fluorescente recombinante
- Se fusiona al C-terminal de la proteína
Análisis celular, ensayos con indicadores basados en células, adquisición de imágenes de células, clonación, expresión constitutiva, ensayos de actividad enzimática y de proteínas, ensayos de proteína fluorescente (p. ej., GFP), ensayos de proteínas fluorescentes (GFP), clonación de Gateway, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores
Especificaciones
Constitutivo | |
CMV | |
GFP (EmGFP) | |
Cada vector se suministra como ADN plasmídico superenrollado y liofilizado. Almacenar a -20 °C después de resuspendido. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. | |
Gateway | |
pDEST, pcDNA | |
Ensayo con indicadores, localización subcelular |
Transfección | |
Vector de expresión de mamíferos | |
Blasticidina | |
GFP (EmGFP) | |
6 μg | |
Gateway™, Vivid Colors™, pcDNA™ |