Learn More
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Kit
Se suministra con una eficiencia de transformación de 1 x 109 cfu/μg de ADN superhelicoidal, que resulta idóneo para la clonación de alta eficiencia y la propagación de plásmidos.
318.00€ - 1412.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10398162
|
Invitrogen™
C66455 |
5 × 100 μl |
318.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10768814
|
Invitrogen™
C66411 |
10 x 100 μl |
598.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10226592
|
Invitrogen™
C66424 |
30 x 100 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Proporciona una replicación estable de plásmidos de alto número de copias.
- hsdR para una transformación eficaz de ADN no metilado procedente de amplificaciones de PCR
- mcrA para una transformación eficaz de ADN metilado procedente de preparaciones genómicas
- lacZΔM15 para la detección del color azul/blanco de clones recombinantes
- endA1 para unas preparaciones de ADN más transparentes y mejores resultados en aplicaciones posteriores gracias a la eliminación de la digestión inespecífica con endonucleasa I
- recA1 para reducir los casos de recombinación inespecífica en ADN clonado
- Cepa de bacteria/levadura: TOP10
Aplicaciones:
Clonación, transformación
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.