Learn More
Invitrogen™ Geles de agarosa E-Gel™ EX, 4 %
Desarrollado para ofrecer la máxima sensibilidad y demostrar una sensibilidad más de cinco veces superior a la de geles similares que contienen bromuro de etidio
Marca: Invitrogen™ G401004
183.35 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21857" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Includes: E-Gel EX 10-Paks contiene 10 geles.
Descripción
- Tiempo de separación de 15 minutos (por peso molecular)
- Use cantidades inferiores de muestra
- Para análisis rápido de muestras de ARN para verificar su integridad antes de proceder con la aplicación posterior
- Los geles incluyen una tinción exclusiva que es excitable mediante luz azul visible, lo que permite supervisar en tiempo real y con seguridad la migración del ADN o el ARN con ayuda del transiluminador en tiempo real E-Gel Safe Imager.
- Peine simple
- Tipo de muestra: ADN bicatenario (ADNbc), ARN monocatenario
- Volumen de la muestra; 20μl
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Marcador de ADN de rango ultrabajo E-Gel™, marcadores de ARN Century™-Plus | |
4% | |
Gel de agarosa EX | |
De 20 bp a 800 bp | |
Peso molecular | |
Temperatura ambiente | |
Peine simple |
• Los paquetes de 10 E-Gel™ EX contienen 10 geles Almacenar geles a temperatura ambiente. Se garantiza la estabilidad durante 3 meses si se almacena correctamente. |
|
E-Gel | |
20 µl | |
SYBR Gold | |
ADN bicatenario (ADNbc), ARN monocatenario | |
E-Gel™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.