Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 96 Agarose Gels, 2%
Geles prefundidos sin tampón diseñados para electroforesis de ADN rápida y de alto rendimiento
Marca: Invitrogen™ G700802
Detalles adicionales : Peso : 1.02000kg
Includes: Cada caja de geles E-Gel 96 contiene ocho geles y un manual.
Descripción
- Cada gel contiene 96 carriles de muestra y ocho carriles de marcadores para la detección de múltiples productos de PCR, preparaciones de plásmidos y digestiones de restricción
- El formato de pocillos escalonados proporciona una longitud de recorrido de 1,6 cm que resuelve fragmentos de entre 100 bp y 10 kb
- El formato de carga es compatible con pipetas multicanal y los robots de manipulación de líquidos de 8, 12 y 96 pines más utilizados
- Con un tiempo de ejecución de 12 minutos, se pueden resolver hasta 20.000 muestras en un solo día
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
• Cada caja de geles E-Gel™ 96 contiene 8 geles y un manual Almacenar a temperatura ambiente. |
|
E-Gel | |
Bromuro de etidio | |
Temperatura ambiente |
2% | |
Gel de agarosa | |
96 pocillos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.