Learn More
Invitrogen™ dCTP (10 mM)
Solución lista para su uso
Marca: Invitrogen™ 18253013
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Includes: Suministrado a una concentración de 10 mM en Tris-HCl (pH de 7,5). La mezcla de dNTP de 10 mM contiene los cuatro dNTP, cada uno con una concentración final de 10 mM.
Descripción
La mezcla de dNTP de 10 mM, dATP, dCTP, dGTP y dTTP (2'-desoxinucleósido 5'-trifosfatos) son adecuados para su uso en PCR, secuenciación, desplazamiento de la mella (nick translation), relleno, síntesis de ADNc, y reacciones secundarias de TdT, así como para la dilución de dNTP marcados radioactivamente.
PCR, PCR y PRC en tiempo real
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
El nucleótido se suministra como una solución práctica y lista para su uso a una concentración de 10 mM en Tris-HCl (pH de 7,5). Almacenar a -20 °C. | |
Etiquetado directo | |
250 μl | |
Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), Isothermal Amplification |
Liquid | |
Sin marcar | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
10 mM |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.