Descripción
- El kit Invitrogen Colorimetric ReadiLAMP para SARS-CoV-2 es una solución basada en amplificación isotérmica (LAMP) mediada por lazo para la detección rápida de SARS-CoV-2 en muestras de saliva e hisopo nasofaríngeo/nasal
- La primera opción de protocolo proporciona un flujo de trabajo para la purificación de ARN seguido de un ensayo de LAMP colorimétrico
- Para un aislamiento sólido de ARN de SRAS-CoV-2, se recomienda el kit de aislamiento de ácido nucleico MagMAX Viral/Pathogen II (n.ºcat. A48383) o el mini kit PureLink Viral RNA/DNA (n.ºcat. 12280050)
- La segunda opción de protocolo consiste en un método simple de lisis viral SARS-CoV-2 para tipos de muestras compatibles seguido de un ensayo de LAMP colorimétrico
- Este protocolo no requiere aislamiento de ácidos nucleicos ni preparación de muestras complejas; en su lugar, incorpora directamente las muestras de hisopo nasal o nasofaríngeo como entrada de ensayo LAMP
Las características del kit Colorimetric ReadiLAMP para SRAS-CoV-2 incluyen:
- Simplicidad: la detección es rápida, sencilla, e intuitiva; la reacción LAMP cambia de color de morado a azul si el SARS diana está presente
- No se requiere instrumentación, excepto termobloque de 65
- Sensibilidad: entrada de hasta un 50 % del volumen de ARN purificado por reacción LAMP, lo que permite una sensibilidad máxima en la detección de SRAS-CoV-2
- LAMP directo:≤250 copias por reacción (25 μl)
- LAMP basado en ARN purificado:≤100 copias por reacción (25 μl)
- Velocidad: ambos protocolos se pueden completar en 1 hora
- LAMP directo:∼30 minutos usando saliva o hisopos crudos en medios de transporte que no contengan suero
- LAMP basado en ARN purificado:∼60 minutos (∼30 minutos de purificación de ARN, seguido de 30 minutos de ensayo LAMP)
- Rendimiento: procesamiento de entre 1 y 96 muestras a la vez, lo que permite el procesamiento de más muestras con el mismo personal, utilizando tubos individuales, tiras de tubos o 96 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | El kit no contiene gránulos. Recomendado para su uso con el kit MVP II de extracción de ARN que contiene partículas magnéticas |
| Límite de detección | LAMP directo: < 250 copias/25 μl, reacción LAMP; LAMP basado en ARN purificado: < 100 copias/25 μl, reacción LAMP |
| Color | Durante la reacción, el color cambia de morado a azul |
| Método de detección | Lectura colorimétrica |
| Tipo de muestra | Saliva o hisopo nasal/nasofaríngeo |
| Enzima | ADN polimerasa SuperScript IV y derivada de Bst propia |
| Para utilizar con (aplicación) | Vigilancia de SRAS-CoV-2 |
| Formulación | Líquido. 5 componentes incluidos en el kit. |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloque |
| Incluye | Tampón LAMP (5x), mezcla de enzimas (10x), mezcla de cebadores SRAS-CoV-2 (5x), mezcla de cebadores de control humano (5x), ARN de control SRAS-CoV-2 |
| Mostrar más |