Learn More
Invitrogen™ Estación de procesamiento de plásmidos BenchPro™ 2100
Compatibilidad de alto rendimiento, protocolos automatizados
Marca: Invitrogen™ MC1001
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: Estación de procesamiento de plásmidos BenchPro 2100, adaptador de alimentación de conmutación de CA/CC, 2 bandejas de residuos, dispositivo de perforación, instalación de conductos de aire de desconexión rápida que incluye 12 pies de tubos, tarjeta de referencia rápida (QRC)
Descripción
El sistema de purificación de plásmidos BenchPro 2100 es un instrumento innovador y automatizado que proporciona una solución totalmente inmediata para la purificación de alta calidad de ADN plasmídico a gran escala.
- Innovadora automatización directa del cultivo
- Rendimiento y pureza superiores
- Minimice el trabajo práctico y los errores humanos
- Tipo de reactivo: Tampón de lisis celular
- Volumen de carga: de 100 a 125 ml de cultivo bacteriano
- Tiempo de reacción: 90 minutos
- Capacidad: Hasta dos preparaciones por ciclo
- 13 An. X 20,8 Pr. x 11,7 pulg. Al.
Innovadora automatización directa del cultivo Pasando directamente del cultivo al plasmídico purificado, el BenchPro 2100 simplifica el proceso estándar de 22 pasos de purificación manual de plásmidos hasta solo unos pocos pasos de configuración fáciles que por lo general se pueden realizar en menos de cinco minutos. Monte la bandeja de reactivos y el revestimiento celular en la bandeja de residuos y añada 125 ml de cultivo de E. coli al revestimiento celular. Cargue la tarjeta de purificación de plásmidos BenchPro 2100 en una ranura del instrumento y ejecute el protocolo de purificación. Rendimiento y pureza sin igual La tarjeta de purificación de plásmidos BenchPro 2100 en el núcleo del instrumento es una tarjeta fluídica desechable que contiene una nueva membrana de intercambio de aniones que proporciona el mismo ADN plasmídico de alta calidad que nuestros kits PureLink™ HiPure manuales. Cada preparación de plásmidos se puede utilizar en muchas aplicaciones: transfección celular de las células de los mamíferos, secuenciación automatizada y manual, amplificación de PCR, clonación, transformación y transcripción in vitro. El sistema BenchPro 2100 es capaz de purificar de forma reproducible una variedad de tamaños plasmídicos, desde 2,7 hasta 20 kb. Los rendimientos plasmídicos de BenchPro 2100 son inigualables respecto a los obtenidos mediante métodos alternativos. Minimiza la variación y los errores del usuario El sistema de purificación de plásmidos BenchPro 2100 se ha diseñado para proporcionar consistencia y fiabilidad mediante el uso de reactivos precargados y sellados. Todos los tampones necesarios en volúmenes adecuados se suministran en una bandeja de reactivos sellada, y se incluye un revestimiento celular desechable con tapa (para la adición de cultivo). El sistema de purificación de plásmidos BenchPro 2100 realiza con precisión todos los pasos del proceso de purificación para ayudar a proporcionar un rendimiento consistente y eliminar así los pasos tediosos y repetitivos de manipulación de líquidos asociados con el proceso manual de purificación de plásmidos. Durante el protocolo de purificación automatizada, las cantidades predefinidas de cada reactivo se bombean secuencialmente a la tarjeta y los pasos de incubación se realizan de acuerdo con el protocolo. Mediante una serie de membranas de captura y purificación, las células de E. coli se cosechan y se lisan, y el lisado se clarifica. Al minimizar el número de pasos prácticos, el sistema de purificación de plásmidos BenchPro 2100 mejora la reproducibilidad experimental y la consistencia de los datos después de la ejecución.
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, purificación automatizada de ADN plasmídico, purificación y análisis de ARN y ADN, extracción de ADN, maxipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Purificación maxiprep automatizada de ADN plasmídico | |
Estación de procesamiento de plásmidos BenchPro 2100, adaptador de alimentación de conmutación de CA/CC, 2 bandejas de residuos, dispositivo de perforación, instalación de conductos de aire de desconexión rápida que incluye 12 pies de tubos, tarjeta de referencia rápida (QRC), manual de instrucciones |
Para uso exclusivo en investigación. no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.