Learn More
Invitrogen™ BrightStar™-Plus Positively Charged Nylon Membrane, 30 cm x 3 m
Para su uso con sondas marcadas radiactivamente y no isotópicas para aplicaciones de transferencia northern y de otro tipo
Marca:  Invitrogen™ AM10104
Detalles adicionales : Peso : 0.43000kg
Código de producto. 10440535
  • 956.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para obtener resultados uniformes y fiables con un fondo mínimo
  • Se proporciona un rollo de 30 cm x 3 m
  • Esta membrana presenta una unión no específica excepcionalmente baja en las aplicaciones de detección no isotópica cuando se utilizan con soluciones de bloqueo y lavado patentadas
Purificación y análisis de ADN y ARN, transferencia puntual, Northern Blot, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, Southern Blot
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente.
Membrana de nailon
Membrana de nailon
Temperatura ambiente