Learn More
Invitrogen™ 95401.H1POOL (agrupaciones de deleciones de levadura)
Permiten el análisis simultáneo de grandes cantidades de cepas de deleción por medio de condiciones de crecimiento selectivas.
Marca:  Invitrogen™ 95401.H1POOL
Código de producto. 10027332
  • 7010.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Se suministra en cinco tubos, cada uno con 200μl de deleciones agrupadas
Descripción
Descripción
  • Se puede determinar la identificación y cuantificación de las deleciones que sobrevivan a la selección hibridando las eliminaciones a micromatrices que contienen todos los oligos de código de barras
  • Los oligos de código de barras son exclusivos de cada deleción, lo que permite una identificación rápida y de alto rendimiento de las deleciones.
  • Cada agrupación de deleciones de levadura contiene todas las deleciones dentro de la cepa, representadas igualmente dentro de la agrupación.
Análisis de expresión génica y genotipado, genotipado y perfilado genómico, Mapeo de eliminación de levaduras
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Agarosa
tubos de 5 x 200μl