Learn More
Invitrogen™ Estándar de ADN de 100 bp
Adecuada para la medición de ADN bicatenario de 100 a 1500 bp
Marca: Invitrogen™ 15628019
112.18 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Preparada a partir de un plásmido que contiene repeticiones de un fragmento de ADN de 100 bp
- La escalera se compone de 15 fragmentos con extremo romo que varían en longitud de 100 a 1500 bp, en incrementos de 100 bp y un fragmento adicional a 2072 bp.
- Se puede visualizar en geles de agarosa al 1-2 % tras la tinción con bromuro de etidio
- La banda de 600 bp es de dos a tres veces más brillante que las otras bandas de la escalera
- Puede teñirse con bromuro de etidio o marcarse radiactivamente con polinucleótido quinasa T4 o ADN polimerasa T4
Electroforesis en gel de acrilamida, electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
• 100 µl 100 bp DNA Ladder • 1 mL 10X BlueJuice Gel Loading Buffer almacenar en -20° C. |
|
Agarosa | |
No | |
De 100 bp a 2000 bp | |
Gel de agarosa | |
100 aplicaciones | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo seco |
0,5 μg/μL | |
Marcador de peso molecular | |
1 ml | |
100 µl | |
Embalaje sostenible | |
100 μL Escalera de ADN, 1 ml de tampón de carga de muestras 10X, 100 aplicaciones | |
Fragmentos de ADN purificados por cromatografía individual |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.