Learn More
INTS12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | INTS12 |
---|---|
Concentración | 0.14 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16826084
|
Proteintech
16455-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16816084
|
Proteintech
16455-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
INTS12 is a subunit of the Integrator complex, which associates with the C-terminal domain of RNA polymerase II large subunit and mediates 3-prime end processing of small nuclear RNAs U1 and U2.Especificaciones
INTS12 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q68FR3, Q96CB8, Q9D168 | |
295448, 57117, 71793 | |
INTS12 Fusion Protein Ag9403 | |
Primary | |
-20°C | |
INTS12 |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
INT12, integrator complex subunit 12, INTS12, PHD finger protein 22, PHF22, SBBI22 | |
Ints12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |