Learn More
Memmert™ Toma de corriente de la cámara interior
No se puede conectar por separado, a prueba de humedad IP68
Marca:  Memmert™ IPP260ecoR3
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17190195
  • 399.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accesorio
  • Ampacidad 230 V, 2,2 A
  • Se puede desconectar con el interruptor de activación/desactivación
Especificaciones
Especificaciones
IPP260eco
230 V