Learn More
Memmert™ Toma de corriente de la cámara interior
No se puede conectar por separado, a prueba de humedad IP68
Marca: Memmert™ HPP1060ecoR3
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Accesorio
- Ampacidad 230 V, 2,2 A
- Se puede desconectar con el interruptor de activación/desactivación
Especificaciones
HPP1060eco | |
230 V |