Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Varilla de agitador KPG™, Ø 10 mm, intercambiable, WS
La varilla de agitador KPG es un agitador que encaja exactamente en el cierre de agitación KPG y es adecuado para agitar medios viscosos.
Marca:  DWK Life Sciences 245837408
Detalles adicionales : Peso : 0.04800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10405241
  • 89.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los agitadores KPG constan de un eje agitador KPG y un manguito de cojinete KPG. Las piezas de los cojinetes KPG se fabrican con una alta precisión y uniformidad. Las tolerancias especificadas para el diámetro nominal y el ajuste se mantienen mediante comprobaciones cuidadosas. Esto garantiza la intercambiabilidad de los manguitos de cojinete KPG y los ejes agitadores KPG. Debido a la baja holgura del cojinete entre las superficies de funcionamiento, se puede lograr un sellado casi absoluto y un funcionamiento completamente silencioso gracias a una lubricación adecuada. Los agitadores KPG son una alternativa a los agitadores magnéticos y se utilizan para recipientes de reacción a los que no se puede acceder desde abajo cuando se van a remover mezclas de reacción muy viscosas o se requiere una alta velocidad de agitación.
  • Alta precisión y uniformidad dentro de las tolerancias definidas para el diámetro nominal y ajuste
  • Superficie de cojinete pulida y esmerilada
  • Intercambiables
  • Ø 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Agitación a alta velocidad
Longitud: 320 mm
25