Learn More
Diversey™ IntelliCare Dispenser Hybrid
The IntelliCare Hybrid dispensing system can address all hand care needs with a versatile, modern, and durable platform that is compatible with both liquid/gels and foam products.
127.00€
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17663105
|
Diversey™
D7524179 |
Negro |
127.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17673105
|
Diversey™
D7524180 |
Blanco |
127.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Dispenses 1300 mL bottles of hand soap and 1200 mL of alcohol based hand sanitizer
- Can dispense 0.4 mL or 1.00 mL per push
- Hybrid dispenser provides an automatic switch from touchless to manual if batteries died before replacement
- Near empty product alarm and low battery signal
- Locking dispenser contains a translucent window for product visibility without product tampering
Especificaciones
Dispensador híbrido (manual/automático) |