missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta-6 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno Integrin beta-6
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17211406
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
28378-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17201406
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
28378-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The Integrin beta-6 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human Integrin beta-6. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Integrin beta-6 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB,ELISA analysis.

Especificaciones

Especificaciones

Integrin beta-6
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Rabbit
3694
1000 μg/mL
Polyclonal
Liquid
Human, Mouse
Primary
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications